Print…
tert-butanolato de potássio 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Potassium tert-butylate, Potassium tert-butanolate
OR11033-100G OR11033-500G OR11033-1KG
APOSOR11033-100GEA 102 EUR
APOSOR11033-100G APOSOR11033-500G APOSOR11033-1KG
tert-butanolato de potássio 97%
tert-butanolato de potássio
Fórmula: C₄H₉KO
Peso Molecular: 112.21 g/mol
Ponto de Fusão: 255 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012162
Número CAS: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
UN: 3206
ADR: 4.2+8 II