Print…
Acetato de potássio 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Acetic acid potassium salt
OR11032-10KG OR11032-1KG
APOSOR11032-10KGEA 695 EUR
APOSOR11032-10KG APOSOR11032-1KG
Acetato de potássio 99%
Acetato de potássio
Fórmula: CH₃COOK
Peso Molecular: 98.14 g/mol
Ponto de Fusão: 303…307 °C
Densidade: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012458
Número CAS: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687