Print…
Methyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR110265-1G OR110265-5G
APOSOR110265-1GEA 0 EUR
APOSOR110265-1G APOSOR110265-5G
Methyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Methyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Fórmula: C₇H₉NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052747
Número CAS: 37619-24-2