Print…
4-Pyridineboronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11025-25G OR11025-100G
APOSOR11025-25GEA 102 EUR
APOSOR11025-25G APOSOR11025-100G
4-Pyridineboronic acid pinacol ester
4-Pyridineboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₁H₁₆BNO₂
Ponto de Fusão: 153 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01319051
Número CAS: 181219-01-2