Print…
3-Pyridineboronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR11024-100G OR11024-25G OR11024-5G
APOSOR11024-100GEA 149 EUR
APOSOR11024-100G APOSOR11024-25G APOSOR11024-5G
3-Pyridineboronic acid pinacol ester
3-Pyridineboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₁H₁₆BNO₂
Peso Molecular: 205.06 g/mol
Ponto de Fusão: 102…104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03084758
Número CAS: 329214-79-1