Print…
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR11023-5G OR11023-25G OR11023-100G
APOSOR11023-5GEA 21.9 EUR
APOSOR11023-5G APOSOR11023-25G APOSOR11023-100G
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Fórmula: C₉H₁₅BN₂O₂
Ponto de Fusão: 142…149 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03453063
Número CAS: 269410-08-4