Ethyl 3-amino-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR110207-1G
OR110207-5G
APOSOR110207-1GEA
65.4
EUR
APOSOR110207-1G
APOSOR110207-5G
Ethyl 3-amino-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Fórmula:
C₁₁H₁₀BrNO₂S Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD11505028 Número CAS: 1216708-87-0 |