Print…
Ethyl 3,6-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110199-1G OR110199-5G
APOSOR110199-1GEA 34.8 EUR
APOSOR110199-1G APOSOR110199-5G
Ethyl 3,6-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3,6-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₈Cl₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02186226
Número CAS: 478040-91-4