Print…
Ethyl 3-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR110198-1G OR110198-5G
APOSOR110198-1GEA 102 EUR
APOSOR110198-1G APOSOR110198-5G
Ethyl 3-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₈BrClN₂O₂
Ponto de Fusão: 139…141 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06496148
Número CAS: 861208-16-4