Print…
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Bromo-6-cyanoimidazo[1,2-a]pyridine
OR110193-1G OR110193-5G
APOSOR110193-1GEA 139 EUR
APOSOR110193-1G APOSOR110193-5G
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Fórmula: C₈H₄BrN₃
Ponto de Fusão: 207…209 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659617
Número CAS: 885950-21-0