Print…
Ethyl-3-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR110192-5G OR110192-25G
APOSOR110192-5GEA 0 EUR
APOSOR110192-5G APOSOR110192-25G
Ethyl-3-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₁NO₂S
Ponto de Fusão: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00661903
Número CAS: 34761-09-6