Print…
Ethyl-4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110189-10G OR110189-5G
APOSOR110189-10GEA 335 EUR
APOSOR110189-10G APOSOR110189-5G
Ethyl-4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₉ClO₂S
Peso Molecular: 240.71 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11100113
Número CAS: 1207537-67-4