Print…
Methyl-3-[(3-chloro-2-formylphenyl)thio]propanoate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR110188-1G OR110188-5G
APOSOR110188-1GEA 0 EUR
APOSOR110188-1G APOSOR110188-5G
Methyl-3-[(3-chloro-2-formylphenyl)thio]propanoate
Methyl-3-[(3-chloro-2-formylphenyl)thio]propanoate
Fórmula: C₁₁H₁₁ClO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11100102
Número CAS: 1215582-82-3