Print…
Ethyl-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
OR110187-1G OR110187-5G
APOSOR110187-1GEA 29 EUR
APOSOR110187-1G APOSOR110187-5G
Ethyl-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₉BrO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11100112
Número CAS: 105191-64-8