Print…
6-Amino-3-chloro-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110175-1G OR110175-5G
APOSOR110175-1GEA 58 EUR
APOSOR110175-1G APOSOR110175-5G
6-Amino-3-chloro-1H-indazole
6-Amino-3-chloro-1H-indazole
Fórmula: C₇H₆ClN₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07781648
Número CAS: 21413-23-0