Print…
1-Methyl-6-nitro-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110173-1G OR110173-5G
APOSOR110173-1GEA 0 EUR
APOSOR110173-1G APOSOR110173-5G
1-Methyl-6-nitro-1H-indazole
1-Methyl-6-nitro-1H-indazole
Fórmula: C₈H₇N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00456124
Número CAS: 6850-23-3