Print…
1,3-Benzoxazol-5-ylacetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110170-1G OR110170-500MG
APOSOR110170-1GEA 226 EUR
APOSOR110170-1G APOSOR110170-500MG
1,3-Benzoxazol-5-ylacetic acid
1,3-Benzoxazol-5-ylacetic acid
Fórmula: C₉H₇NO₃
Ponto de Fusão: 161…163 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04125031
Número CAS: 153810-37-8