Print…
Methyl-2-amino-5-methylbenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-amino-5-methylbenzoate
OR110165-5G OR110165-25G
APOSOR110165-5GEA 21.9 EUR
APOSOR110165-5G APOSOR110165-25G
Methyl-2-amino-5-methylbenzoate
Methyl-2-amino-5-methylbenzoate
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Ponto de Fusão: 55…57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08234606
Número CAS: 18595-16-9