Print…
8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 8-Bromo-6-cyanoimidazo[1,2-a]pyridine
OR110151-1G OR110151-250MG OR110151-5G
APOSOR110151-1GEA 97.3 EUR
APOSOR110151-1G APOSOR110151-250MG APOSOR110151-5G
8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Fórmula: C₈H₄BrN₃
Ponto de Fusão: 184…186 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14584821
Número CAS: 1221791-93-0