Print…
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11014-25G OR11014-5G OR11014-100G
APOSOR11014-25GEA 0 EUR
APOSOR11014-25G APOSOR11014-5G APOSOR11014-100G
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₂H₁₇BO₃
Ponto de Fusão: 113…117 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093756
Número CAS: 269409-70-3