Print…
2-Butyl-6-nitrobenzoxazole
Fornecedor: Apollo Scientific
OR110139-10G OR110139-1G OR110139-5G
APOSOR110139-10GEA 372 EUR
APOSOR110139-10G APOSOR110139-1G APOSOR110139-5G
2-Butyl-6-nitrobenzoxazole
2-Butyl-6-nitrobenzoxazole
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05663809
Número CAS: 886360-96-9