Print…
2-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
OR11012-1G OR11012-5G
APOSOR11012-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11012-1G APOSOR11012-5G
2-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
2-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₂H₁₇BO₃
Peso Molecular: 220.08 g/mol
Ponto de ebulição: 282 °C
Densidade: 1.05 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093754
Número CAS: 269409-97-4