Print…
4-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11009-5G OR11009-25G
APOSOR11009-5GEA 0 EUR
APOSOR11009-5G APOSOR11009-25G
4-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₃H₁₆BNO₂
Ponto de Fusão: 95…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03093897
Número CAS: 171364-82-2