Print…
Ethyl 3-amino-5-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110056-1G OR110056-250MG
APOSOR110056-1GEA 209 EUR
APOSOR110056-1G APOSOR110056-250MG
Ethyl 3-amino-5-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-5-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₀ClNO₃
Peso Molecular: 239.66 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00454352
Número CAS: 329210-07-3