Print…
3-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic Acid
OR110036-1G OR110036-5G OR110036-25G
APOSOR110036-1GEA 21.9 EUR
APOSOR110036-1G APOSOR110036-5G APOSOR110036-25G
3-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid
3-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid
Fórmula: C₉H₁₁NO₃
Peso Molecular: 181.1885 g/mol
Ponto de Fusão: 193…195 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00181810
Número CAS: 6049-54-3