Print…
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Isopropyl pinacolyl borate, 4,4,5,5-tetramethyl-2-(propan-2-yloxy)-1,3,2-dioxaborolane
OR10991-25G OR10991-500G OR10991-100G
APOSOR10991-25GEA 21.9 EUR
APOSOR10991-25G APOSOR10991-500G APOSOR10991-100G
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Fórmula: C₉H₁₉BO₃
Peso Molecular: 186.06 g/mol
Ponto de ebulição: 73 °C/15mmHg
Densidade: 0.912 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00192241
Número CAS: 61676-62-8
UN: 1993
ADR: 3 III