Print…
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Ethoxycarbonylphenylboronic acid pinacol ester, 2-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, Ethyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, Ethyl 2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
OR10987-25G OR10987-5G
APOSOR10987-25GEA 258 EUR
APOSOR10987-25G APOSOR10987-5G
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 95%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₅H₂₁BO₄
Peso Molecular: 276.136 g/mol
Ponto de Fusão: 59…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03453660
Número CAS: 269409-99-6