Print…
Etil 4-iodobenzoato 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 4-iodobenzoate, 4-Iodobenzoic acid ethyl ester
OR10986-25G OR10986-100G OR10986-500G
APOSOR10986-25GEA 23.2 EUR
APOSOR10986-25G APOSOR10986-100G APOSOR10986-500G
Etil 4-iodobenzoato 98%
Etil 4-iodobenzoato
Fórmula: C₉H₉IO₂
Peso Molecular: 276.07 g/mol
Ponto de ebulição: 281…283 °C
Densidade: 1.65 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017344
Número CAS: 51934-41-9