Print…
N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,7-Diaza-1,9-nonanediamine, N1,N1'-(Propane-1,3-diyl)bis(ethane-1,2-diamine), 1,4,8,11-Tetraazaundecane
OR10977-25G OR10977-5G OR10977-100G
APOSOR10977-25GEA 60.9 EUR
APOSOR10977-25G APOSOR10977-5G APOSOR10977-100G
N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine
N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine
Fórmula: C₇H₂₀N₄
Peso Molecular: 160.27 g/mol
Ponto de ebulição: 280 °C
Densidade: 0.96 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008174
Número CAS: 4741-99-5
UN: 2735
ADR: 8 III