Print…
(4S,5R)-(-)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10970-1G OR10970-5G OR10970-250MG
APOSOR10970-1GEA 58 EUR
APOSOR10970-1G APOSOR10970-5G APOSOR10970-250MG
(4S,5R)-(-)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
(4S,5R)-(-)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
Fórmula: C₁₀H₁₁NO₂
Ponto de Fusão: 121…123 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066226
Número CAS: 16251-45-9