Print…
S-Methylisothiosemicarbazide hydroiodide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10968-1G OR10968-5G
APOSOR10968-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10968-1G APOSOR10968-5G
S-Methylisothiosemicarbazide hydroiodide
S-Methylisothiosemicarbazide hydroiodide
Fórmula: C₂H₈IN₃S
Peso Molecular: 233.07 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00035462
Número CAS: 35600-34-1