Print…
2-Bifenilamina 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10963-100G OR10963-5G
APOSOR10963-100GEA 468 EUR
APOSOR10963-100G APOSOR10963-5G
2-Bifenilamina 98%
2-Bifenilamina
Fórmula: C₁₂H₁₁N
Ponto de ebulição: 299 °C
Ponto de Fusão: 47…50 °C
Ponto de Inflamação: 153 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007701
Número CAS: 90-41-5