Print…
2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10960-100G OR10960-25G
APOSOR10960-100GEA 119 EUR
APOSOR10960-100G APOSOR10960-25G
2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine
2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine
Fórmula: C₆H₉N₃O₂
Ponto de Fusão: 94…98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00038832
Número CAS: 36315-01-2
EINECS: 252-969-6