Print…
4-Chloro-6-methoxypyrimidin-2-amine 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-4-chloro-6-methoxypyrimidine
OR10959-100G OR10959-25G
APOSOR10959-100GEA 29 EUR
APOSOR10959-100G APOSOR10959-25G
4-Chloro-6-methoxypyrimidin-2-amine 96%
4-Chloro-6-methoxypyrimidin-2-amine
Fórmula: C₅H₆ClN₃O
Ponto de Fusão: 168…176 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00233535
Número CAS: 5734-64-5
EINECS: 410-050-9