Print…
Ácido p-Anísico 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Methoxybenzoic acid, 4-Anisic acid
OR10957-1KG OR10957-250G OR10957-5KG
APOSOR10957-1KGEA 58 EUR
APOSOR10957-1KG APOSOR10957-250G APOSOR10957-5KG
Ácido p-Anísico 98%
Ácido p-Anísico
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de ebulição: 275…280 °C
Ponto de Fusão: 182…185 °C
Densidade: 1,385 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 185 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002542
Número CAS: 100-09-4
EINECS: 202-818-5