Print…
(4-Aminophenyl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10955-100G OR10955-25G OR10955-500G
APOSOR10955-100GEA 0 EUR
APOSOR10955-100G APOSOR10955-25G APOSOR10955-500G
(4-Aminophenyl)acetic acid
(4-Aminophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄(NH₂))CH₂COOH
Ponto de Fusão: 201 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007916
Número CAS: 1197-55-3