Print…
2-Furoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Furan-2-carboxylic acid, 2-Furancarboxylic acid
OR10949-100G OR10949-25G OR10949-500G
APOSOR10949-100GEA 24.8 EUR
APOSOR10949-100G APOSOR10949-25G APOSOR10949-500G
2-Furoic acid 95%
2-Furoic acid
Fórmula: C₅H₄O₃
Ponto de ebulição: 230 °C
Ponto de Fusão: 127…132 °C
Ponto de Inflamação: 137 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003238
Número CAS: 88-14-2
EINECS: 201-803-0