Print…
tert-Butylbenzene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10947-25G OR10947-100G
APOSOR10947-25GEA 24.8 EUR
APOSOR10947-25G APOSOR10947-100G
tert-Butylbenzene 99%
tert-Butylbenzene
Fórmula: C₁₀H₁₄
Ponto de ebulição: 169 °C
Ponto de Fusão: –58 °C
Densidade: 0,867 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 34 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008816
Número CAS: 98-06-6
EINECS: 202-632-4
UN: 2709
ADR: 3,III