Print…
3-Chloropropylamine hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Chloropropan-1-amine hydrochloride
OR10945-100G OR10945-500G
APOSOR10945-100GEA 21.9 EUR
APOSOR10945-100G APOSOR10945-500G
3-Chloropropylamine hydrochloride 98%
3-Chloropropylamine hydrochloride
Fórmula: C₃H₈ClN
Peso Molecular: 130.01 g/mol
Ponto de Fusão: 145…150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012913
Número CAS: 6276-54-6
EINECS: 228-474-6