Print…
5-Chloro-2-benzothiazolinone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10944-25G OR10944-5G
APOSOR10944-25GEA 81.2 EUR
APOSOR10944-25G APOSOR10944-5G
5-Chloro-2-benzothiazolinone
5-Chloro-2-benzothiazolinone
Fórmula: C₇H₄ClNOS
Ponto de Fusão: 237 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060125
Número CAS: 20600-44-6