Print…
5-Cloro-1,3-dihidro-2H-indole-2-ona 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Chloro-2-oxindole
OR10940-5G OR10940-100G OR10940-25G
APOSOR10940-5GEA 62.5 EUR
APOSOR10940-5G APOSOR10940-100G APOSOR10940-25G
5-Cloro-1,3-dihidro-2H-indole-2-ona 98%
5-Cloro-1,3-dihidro-2H-indole-2-ona
Fórmula: C₈H₆ClNO
Ponto de Fusão: 194…200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191927
Número CAS: 17630-75-0
EINECS: 412-200-9