Print…
3-Ethoxyphenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR10932-100G OR10932-25G
APOSOR10932-100GEA 542 EUR
APOSOR10932-100G APOSOR10932-25G
3-Ethoxyphenylboronic acid 98%
3-Ethoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₈H₁₁BO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00274219
Número CAS: 90555-66-1