Print…
3,5-Dimethylphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Dimethylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(3,5-dimethylphenyl)borane, (3,5-Dimethylphenyl)metaboric acid
OR10931-25G OR10931-5G OR10931-100G
APOSOR10931-25GEA 37.7 EUR
APOSOR10931-25G APOSOR10931-5G APOSOR10931-100G
3,5-Dimethylphenylboronic acid
3,5-Dimethylphenylboronic acid
Fórmula: C₈H₁₁BO₂
Ponto de Fusão: 235…237 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00185689
Número CAS: 172975-69-8