Print…
18-Crown-6 (1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane) 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10919-100G OR10919-25G
APOSOR10919-100GEA 0 EUR
APOSOR10919-100G APOSOR10919-25G
18-Crown-6 (1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane) 98%
18-Crown-6 (1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane)
Fórmula: C₁₂H₂₄O₆
Ponto de ebulição: 116 °C/0,2mmHg
Ponto de Fusão: 37…45 °C
Densidade: 1,175 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005113
Número CAS: 17455-13-9
EINECS: 241-473-5