Print…
15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V) 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 15-Crown-5, 1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane
OR10918-100G OR10918-25G OR10918-5G
APOSOR10918-100GEA 109 EUR
APOSOR10918-100G APOSOR10918-25G APOSOR10918-5G
15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V) 98%
15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V)
Fórmula: C₁₀H₂₀O₅
Peso Molecular: 220.27 g/mol
Ponto de ebulição: 150…155 °C
Ponto de Fusão: -20
Densidade: 1.109 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005110
Número CAS: 33100-27-5
EINECS: 251-379-6