Print…
Mequinol 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: p-Methoxyphenol, Mequinol, 4-Methoxyphenol, 1-Hydroxy-4-methoxybenzene, 4-Hydroxyanisole
OR10915-1KG OR10915-250G
APOSOR10915-1KGEA 78.3 EUR
APOSOR10915-1KG APOSOR10915-250G
Mequinol 98+%
Mequinol
Fórmula: C₇H₈O₂
Peso Molecular: 124.14 g/mol
Ponto de ebulição: 243 °C
Ponto de Fusão: 55…57 °C
Densidade: 1.55 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 132 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002332
Número CAS: 150-76-5