Print…
3-Chlorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10911-100G OR10911-25G OR10911-500G
APOSOR10911-100GEA 29 EUR
APOSOR10911-100G APOSOR10911-25G APOSOR10911-500G
3-Chlorobenzoic acid
3-Chlorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₅ClO₂
Ponto de Fusão: 153…157 °C
Densidade: 1,496 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002491
Número CAS: 535-80-8
EINECS: 208-618-4