Print…
3,4-Diclorobenzonitrilo 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR10910-100G OR10910-500G
APOSOR10910-100GEA 85.7 EUR
APOSOR10910-100G APOSOR10910-500G
3,4-Diclorobenzonitrilo 98%
3,4-Diclorobenzonitrilo
Fórmula: C₇H₃Cl₂N
Ponto de Fusão: 70…72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016379
Número CAS: 6574-99-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III