Print…
2,5-Dichlorobenzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10904-5G OR10904-25G OR10904-100G
APOSOR10904-5GEA 21.9 EUR
APOSOR10904-5G APOSOR10904-25G APOSOR10904-100G
2,5-Dichlorobenzaldehyde 98%
2,5-Dichlorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄Cl₂O
Ponto de ebulição: 231…233 °C
Ponto de Fusão: 53…58 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00156140
Número CAS: 6361-23-5