Print…
2,3-Dichlorobenzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR10903-1KG OR10903-250G OR10903-50G
APOSOR10903-1KGEA 195 EUR
APOSOR10903-1KG APOSOR10903-250G APOSOR10903-50G
2,3-Dichlorobenzaldehyde 97%
2,3-Dichlorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄Cl₂O
Peso Molecular: 175.01 g/mol
Ponto de ebulição: 143…145 °C/30mmHg
Ponto de Fusão: 62…64 °C
Densidade: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 135 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010127
Número CAS: 6334-18-5
EINECS: 228-711-3
UN: 3261
ADR: 8 II